911429
Poly(ethylene glycol) methyl ether-block-poly(lactide-co-glycolide)
PEG average Mn 5,000, PLGA average Mn 5,000, lactide:glycolide 80:20
Synonyme(s) :
PEG-PLGA, PEG5K-PLGA5K, Polyethylene glycol, mPEG-b-PLGA
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Ratio alimentaire
lactide:glycolide 80:20
Poids mol.
PEG average Mn 5,000 (by NMR)
PLGA average Mn 5,000 (by NMR)
Impuretés
≤500 ppm (GC)
Couleur
white
Température de stockage
−20°C
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Professor Robert K. Prud’homme introduces flash nanoprecipitation (FNP) for nanoparticle fabrication, which is a scalable, rapid mixing process for nanoparticle formulations.