Documents
91043
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid 5-tert-butyl 1-methyl ester hydrochloride
≥95.0% (TLC)
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3COOCCH2CH2CH(NH2)COOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.72
Numéro Beilstein :
3572140
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (TLC)
Forme
flakes
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl[H].COC(=O)[C@@H](N)CCC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H19NO4.ClH/c1-10(2,3)15-8(12)6-5-7(11)9(13)14-4;/h7H,5-6,11H2,1-4H3;1H/t7-;/m0./s1
Clé InChI
YIFPACFSZQWAQF-FJXQXJEOSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable