Principaux documents
90976
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-(Fmoc-amino)piperidine-4-carboxylic acid
≥97.0% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H30N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
466.53
Beilstein:
7609053
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
≥97.0% (HPLC)
Forme
powder
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Boc
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)(NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O
InChI
1S/C26H30N2O6/c1-25(2,3)34-24(32)28-14-12-26(13-15-28,22(29)30)27-23(31)33-16-21-19-10-6-4-8-17(19)18-9-5-7-11-20(18)21/h4-11,21H,12-16H2,1-3H3,(H,27,31)(H,29,30)
Clé InChI
BOFOACPQHWDRLH-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Amino acid for preparation of water-soluble highly helical peptides
Amino acid for preparing water-soluble highly helical peptides
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
4-Aminopiperidine-4-carboxylic Acid: A Cyclic alpha,alpha-Disubstituted Amino Acid for Preparation of Water-Soluble Highly Helical Peptides.
Christopher L. Wysong et al.
The Journal of organic chemistry, 61(22), 7650-7651 (1996-11-01)