909076
Poly(lactide-co-glycolide)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(lactide-co-glycolide)
average Mn (1,700-1,500-1,700), lactide:glycolide (95:5)
Synonyme(s) :
PLGA-PEG-PLGA
About This Item
Produits recommandés
Forme
semisolid
Ratio alimentaire
lactide:glycolide (95:5)
Poids mol.
PEG average Mn 1,500 (by NMR)
PLGA average Mn 3,400 (by NMR)
average Mn (1,700-1,500-1,700)
Couleur
white to tan
PDI
≤2.0
<1.1 (Typical PEG PDI )
Température de stockage
−20°C
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable