Principaux documents
908207
Sigma-Aldrich
ω-Muricholic acid-2,2,3,4,4-d5
≥99 atom % D, ≥98% (CP)
1 MG
416,00 $
416,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 MG
416,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H35D5O5
Poids moléculaire :
413.60
Code UNSPSC :
12352106
416,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
≥99 atom % D
Niveau de qualité
Essai
≥98% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+5
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable