907634
Gold nanorods
25 nm diameter, FITC and carboxyl functionalized, powder
Synonyme(s) :
Dye labeled gold nanoparticles, FITC labeled gold nanorods, FITC tagged gold nanorods, Fluorescent labeled gold nanoparticles
878,00 $
About This Item
878,00 $
Produits recommandés
Forme
nanorod
powder
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable