Principaux documents
90485
Sigma-Aldrich
Triethylmethylammonium bromide
≥99.0%
Synonyme(s) :
Methyltriethylammonium bromide
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)3N(Br)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.13
Beilstein:
3912431
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Essai
≥99.0%
Forme
crystals
Pf
307 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[Br-].CC[N+](C)(CC)CC
InChI
1S/C7H18N.BrH/c1-5-8(4,6-2)7-3;/h5-7H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
GRVPDGGTLNKOBZ-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable