Principaux documents
904570
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-TBDMS-rC(ac)-6-13C,5-d phosphoramidite
≥98 atom % 13C, ≥98 atom % D, ≥95% (CP)
Synonyme(s) :
N-acetyl-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-cytidine-6-13C,5-d, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite]
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13CC46DH63N5O9PSi
Poids moléculaire :
904.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
≥98 atom % 13C
≥98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
≥95% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
bio NMR: suitable
oligo synthesis: suitable
Changement de masse
M+2
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[Si](C(C)(C)C)(C)O[C@@H]1[C@H](OP(N(C(C)C)C(C)C)OCCC#N)[C@@H](COC(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=C(OC)C=C3)C4=CC=C(OC)C=C4)O[C@H]1N5C(N=C(NC(C)=O)C([2H])=[13CH]5)=O
InChI
1S/C47H64N5O9PSi/c1-32(2)52(33(3)4)62(58-30-16-28-48)60-42-40(59-44(43(42)61-63(11,12)46(6,7)8)51-29-27-41(49-34(5)53)50-45(51)54)31-57-47(35-17-14-13-15-18-35,36-19-23-38(55-9)24-20-36)37-21-25-39(56-10)26-22-37/h13-15,17-27,29,32-33,40,42-44H,16,30-31H2
Clé InChI
QKWKXYVKGFKODW-XJGJNQOTSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable