Principaux documents
904171
Sigma-Aldrich
Ursodeoxycholic-2,2,4,4-d4 acid solution
100 μg/mL in methanol, ≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24D4H36O4
Poids moléculaire :
396.60
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
≥98% (CP)
Forme
liquid
Concentration
100 μg/mL in methanol
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+4
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[C@H](C1C2CC[C@@]3(C)C1CC[C@@H]3[C@H](C)CCC(O)=O)C[C@@]4([H])[C@]2(C)CC([2H])([2H])[C@@H](O)C4([2H])[2H]
Clé InChI
RUDATBOHQWOJDD-GLUJXYFBSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
1 mL in ampule
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C