Principaux documents
901595
Sigma-Aldrich
Vinylene carbonate solution
1.0 M in ethyl acetate
Synonyme(s) :
1,3-Dioxol-2-one, VC
25 ML
223,00 $
223,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 ML
223,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C3H2O3
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
26111700
Nomenclature NACRES :
NA.22
223,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Concentration
1.0 M in ethyl acetate
Indice de réfraction
n/D 1.377
Densité
0.915 g/mL
Chaîne SMILES 
[o]1[c]([o]cc1)=O
InChI
1S/C3H2O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H
Clé InChI
VAYTZRYEBVHVLE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Carbonate building block offered as a solution in ethyl acetate for more convenient handling. Vinylene carbonate may also be used as a dienophile in Diels-Alder reactions.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Stomach
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
29.3 °F
Point d'éclair (°C)
-1.5 °C