901381
Polyester bis-MPA dendron 16 NHBoc, 1 carboxyl (core)
generation 4
Synonyme(s) :
Bis-MPA dendron, PFd-G4-COOH-NH-BOC
About This Item
Produits recommandés
Description
16 NHBoc, 1 carboxyl (core)
Forme
solid
Poids mol.
generation 4
Nb de groupes de surface
16
Couleur
white to off-white
Groupe fonctionnel
carboxylic acid (core)
Température de stockage
−20°C
Description générale
- Polymer architecture: Dendron
- End Group Functionality: Boc-protected amine
- Boc: tert-Butyloxycarbonyl
- Bis-MPA: 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Dendritic molecules' biomedical applications, particularly bis-MPA dendritic scaffolds, hold promise for drug delivery.
Dendrimers, polymer nanostructures, are synthesized for specific purposes by manipulating critical nanoscale design parameters (CNDPs).