901216
(S)-Ph-quinox
≥95%
Synonyme(s) :
(S)-4-Phenyl-2-(quinolin-2-yl)-4,5-dihydrooxazole
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥95%
Forme
powder or crystals
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
Pf
142 °C
Application
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
QuinoxP*: Air-Stable and Highly Efficient and Productive Chiral Ligands