Principaux documents
900963
Sigma-Aldrich
9-Phenyl-9′-(triphenylsilyl)-3,3′-bicarbazole
Synonyme(s) :
BCz-Si
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C48H34N2Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
666.88
Code UNSPSC :
12352005
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥97%
Forme
powder
Énergie orbitale
HOMO 5.62 eV 
LUMO 2.3 eV 
Application
Blue phosphorescent OLED using BCz-Si as a host material achieved a max. Quantum efficiency of 21.0%, corresponding to a current efficiency and power efficiency as high as 46.5 cdA-1 and 45.8 lmW-1 respectively.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Efficient blue/white phosphorescent organic light-emitting diodes based on a silicon-based host material via a direct carbon-nitrogen bond.
Xie YM, et al.
Journal of Material Chemistry C, 3(20), 5347-5353 (2015)