900871
2,2-Dimethyl-3,6,9,12-tetraoxa-2-silatridecane
97%, anhydrous
Synonyme(s) :
ANL-1NM3
About This Item
Produits recommandés
Qualité
battery grade
anhydrous
Essai
97%
Forme
liquid
Impuretés
≤500 ppm H2O
pb
240 °C
Densité
0.927 g/cm3
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES
C[Si](C)(C)OCCOCCOCCOC
InChI
1S/C10H24O4Si/c1-11-5-6-12-7-8-13-9-10-14-15(2,3)4/h5-10H2,1-4H3
Clé InChI
LGPOIKHOZYPSME-UHFFFAOYSA-N
Application
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
215.6 °F
Point d'éclair (°C)
102 °C
Articles
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.