900809
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium tetrafluoroborate
98%, H2O <500 ppm
Synonyme(s) :
N-n-Butyl-N-methylpyrrolidinium tetrafluoroborate, Butylmethylpyrrolidinium tetrafluoroborate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
battery grade
Essai
98%
Forme
powder
Composition
H2O, <500 ppm
Impuretés
≤500 ppm H2O
Pf
150 °C
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES
F[B-](F)(F)F.CCCC[N+]1(C)CCCC1
InChI
1S/C9H20N.BF4/c1-3-4-7-10(2)8-5-6-9-10;2-1(3,4)5/h3-9H2,1-2H3;/q+1;-1
Clé InChI
PGCVCJOPLBWQHU-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable