Principaux documents
900673
Sigma-Aldrich
Mixture of metal scavengers on silica gel
≥99%, molecular loading ≥0.45 mmol/g
Synonyme(s) :
Si-Spectrum, SiliaMets® Spectrum
10 G
141,00 $
141,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
141,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12161600
Nomenclature NACRES :
NA.22
141,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99%
Forme
powder
Durée de conservation
2 yr (expiration date period)
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
Superficie
480-550 m2/g
Dimension de pores
60 Å pore diameter
Capacité
≥0.45 mmol/g loading(molecular loading)
Application
It is a proprietary mixture of metal scavengers grafted on silica gel effective in complexing the following: Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ir, La, Li, Mg, Ni, Os, Pd, Pt, Rh, Ru, Sc, and Zn.
Informations légales
SiliaMetS is a registered trademark of Silicycle, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable