900655
Methoxy poly(ethylene glycol)-b-poly(L-lactide)
2k-5k
Synonyme(s) :
mPEG-b-PLA, mPEG-PLA, mPEG-PLLA
About This Item
Produits recommandés
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.