Principaux documents
900510
Sigma-Aldrich
Vinyl N,N-diisopropylcarbamate
Synonyme(s) :
Vinyl carbamate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H17NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.24
Code UNSPSC :
12352101
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
liquid
Indice de réfraction
n/D 1.4397
Densité
0.92 g/mL
Température de stockage
2-8°C
Application
Alkyne-containing molecules can be prepared from boronic ester building blocks. With high enantiospecificity, this vinyl carbamate can be used to alkynylate enantioenriched secondary and tertiary boronic esters in good yields, accomplished by a Zweifel-type olefination followed by a 1,2-elimination.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
108.0 °F
Point d'éclair (°C)
42.22 °C