Principaux documents
900490
Sigma-Aldrich
Gold nano-urchins
50 nm, NHS ester functionalized, conjugation kit
Synonyme(s) :
NHS-activated gold nanourchins, Au nanoparticles, Gold nanoparticles, Urchins
About This Item
Code UNSPSC :
12141717
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
nanourchin
Durée de conservation
12 mo. at -20 °C (If stored unopened and as specified, are stable for at least 12 months)
Conditions de stockage
protect from light
Taille des particules
50 nm
λmax
585 nm
Groupe fonctionnel
NHS ester
Informations légales
Product of CytoDiagnostics, Inc.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Drs. Fernandes and Baptista discuss gold nanoparticles synthesis and diagnostics regulations, focusing on lateral flow assays.