900397
SnAP-ex 3-O-MOM P
95%
Synonyme(s) :
4-(Methoxymethoxy)-4-(tributylstannyl)butan-1-amine
About This Item
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
paste
Indice de réfraction
n/D 1.4933
Densité
1.1407 g/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3