Principaux documents
900379
Sigma-Aldrich
Cytidine-15N3 5′-monophosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
Synonyme(s) :
CMP-15N3 disodium salt solution
1 MG
178,00 $
10 MG
585,00 $
25 MG
1 260,00 $
178,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 MG
178,00 $
10 MG
585,00 $
25 MG
1 260,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H1215N3Na2O8P
Poids moléculaire :
370.14
Code UNSPSC :
41106305
Nomenclature NACRES :
NA.12
178,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
≥98 atom % 15N
Essai
≥95% (CP)
Forme
solution
Concentration
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
Technique(s)
bio NMR: suitable
Changement de masse
M+3
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[15NH2]C(C=C[15N]1[C@@]2([H])[C@@](O)([H])[C@@](O)([H])[C@](COP(O[Na])(O[Na])=O)([H])O2)=[15N]C1=O
Catégories apparentées
Autres remarques
Molecular formula and weight reflect free acid.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable