900362
Gold, nanorods
10 nm diameter, λmax, 780 nm, dispersion in H2O, citrate capped
Synonyme(s) :
Au Nanorods
809,00 $
About This Item
809,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Forme
dispersion
dispersion in H2O
nanorod
Concentration
35 μg/mL in H2O
Longueur
38-42 nm
Diamètre
10 nm
pH
7
λmax
780 nm
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
- Longitudinal peak: 780 nm ± 15 nm
- Longitudinal absorbance: OD = 1
- Transverse Peak: 511 nm ± 5 nm
- Transverse absorbance: OD = 0.15
- Citrate capped
Application
Attention
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable