Principaux documents
900190
Sigma-Aldrich
Silver nanoparticle inkjet ink
Synonyme(s) :
Ag ink, Conductive ink, Silver ink, Xerox® silver nanoparticle inkjet ink, xcm-nsIJ-RS1
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Description
Conductivity: ≥1×105 Scm-1
surface tension 28 - 30 mN/m at 25°C
Forme
dispersion
Viscosité
4.0-6.0 cP (shear viscosity at 25°C, 1-400 s-1)
Traces de cations
Ag: 43-45 wt. % (by ash)
Température de stockage
2-8°C
Autres remarques
Caution, do not freeze.
Informations légales
Xerox is a registered trademark of Xerox Corporation
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
205.9 °F
Point d'éclair (°C)
96.6 °C