Principaux documents
900087
Sigma-Aldrich
2-(Ethyl-2,2,2-d3) toluene
≥97 atom % D, ≥98% (CP)
Synonyme(s) :
1-(Ethyl-2,2,2-d3)-4-methylbenzene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9D3H9
Poids moléculaire :
123.21
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
≥97 atom % D
Pureté
≥98% (CP)
Forme
liquid
Changement de masse
M+3
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1=C(CC([2H])([2H])[2H])C=CC=C1
InChI
1S/C9H12/c1-3-9-7-5-4-6-8(9)2/h4-7H,3H2,1-2H3/i1D3
Clé InChI
HYFLWBNQFMXCPA-FIBGUPNXSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
127.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
53 °C - closed cup