900028
Iron oxide (II,III), nanoparticles
25 nm avg. part. size (TEM), amine functionalized, 1 mg/mL in H2O
About This Item
Produits recommandés
Forme
dispersion
nanoparticles
Niveau de qualité
Concentration
1 mg/mL in H2O
Taille moy. des particules
25 nm (TEM)
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
2-8°C
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Nanoparticle imaging agents enable stem cell tracking via various in vivo imaging techniques.
Professor Hui Mao explores the use of superparamagnetic iron oxide nanoparticles (INOPs) that offer an alternate contrast-enhancing mechanism.
Prof. Yadong Yin discusses various synthesis methods of magnetite nanocrystals and their applications in different fields.