Principaux documents
88128
Sigma-Aldrich
Tetrapropylammonium tetrafluoroborate
≥98.0%
Synonyme(s) :
Tetrapropylammonium tetrafluoroborate(1-), Tetrapropylammoniumtetrafluoroborate
25 G
380,00 $
380,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
380,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2CH2)4N(BF4)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.16
Beilstein:
3637590
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
380,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98.0%
Forme
crystals
Pf
245-247 °C
Chaîne SMILES 
F[B-](F)(F)F.CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
InChI
1S/C12H28N.BF4/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;2-1(3,4)5/h5-12H2,1-4H3;/q+1;-1
Clé InChI
ADADJCUTHQJPCB-UHFFFAOYSA-N
Application
Tetrapropylammonium tetrafluoroborate (Pr4NBF4 or TPABF4) can be used as:
  • An electrolyte in the determination of phenolic compounds from grape seed extracts by capillary electrophoretic method.[1]
  • A supporting electrolyte in the electrochemical hydrogenation of dimethylformamide (DMF) to trimethylamine (TMA).[2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Electrochemical synthesis of trimethylamine by cathodic reduction of dimethylformamide using Cu and Pd cathodes
Jia R, et al.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 741(11), 32-35 (2015)
Tetraethylammonium tetrafluoroborate: a novel electrolyte with a unique role in the capillary electrophoretic separation of polyphenols found in grape seed extracts
Yanes EG, et al.
Analyst, 125(11), 1919-1923 (2000)
Ludmila Šimková et al.
Journal of magnetic resonance (San Diego, Calif. : 1997), 323, 106895-106895 (2021-01-12)
The molecule of 2,2-dinitroethene-1,1-diamine (FOX-7) is one of the most interesting molecules with multiple redox centres stabilized by push-pull effect. To reveal the detailed mechanism of its electrochemical process radical intermediates formed in the course of its electrochemical reduction in