87197
1-Tetradecyne
≥97.0%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97.0%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.440
Densité
0.790 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCC#C
InChI
1S/C14H26/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h1H,4-14H2,2H3
Clé InChI
DZEFNRWGWQDGTR-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves