86778
3′,3″,5′,5″-Tetrabromophenolphthalein ethyl ester
for microscopy
Synonyme(s) :
TBPE
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for microscopy
Forme
solid
Chaîne SMILES
CCOC(=O)c1ccccc1\C(c2cc(Br)c(O)c(Br)c2)=C3\C=C(Br)C(=O)C(Br)=C3
InChI
1S/C22H14Br4O4/c1-2-30-22(29)14-6-4-3-5-13(14)19(11-7-15(23)20(27)16(24)8-11)12-9-17(25)21(28)18(26)10-12/h3-10,27H,2H2,1H3
Clé InChI
SQFXATUXPUCFFO-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable