Principaux documents
862185
Sigma-Aldrich
3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid N-hydroxysuccinimide ester
90%, technical grade
Synonyme(s) :
N-Succinimidyl 3-(4-hydroxyphenyl)propionate, N-[(4-Hydroxyhydrocinnamoyl)oxy]succinimide, Bolton-Hunter reagent precursor, Rudinger reagent, SHPP
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H13NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.25
Beilstein:
1545011
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
Qualité
technical grade
Essai
90%
Impuretés
10% isopropyl ether
Pf
132-133 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1ccc(CCC(=O)ON2C(=O)CCC2=O)cc1
InChI
1S/C13H13NO5/c15-10-4-1-9(2-5-10)3-8-13(18)19-14-11(16)6-7-12(14)17/h1-2,4-5,15H,3,6-8H2
Clé InChI
KYRUKRFVOACELK-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par