Principaux documents
861456
Sigma-Aldrich
Albizziin
98%
Synonyme(s) :
L-(−)-2-Amino-3-ureidopropionic acid, L-2-Amino-3-ureidopropionic acid
About This Item
Formule linéaire :
H2NCONHCH2CH(NH2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
98%
Activité optique
[α]23/D −23.4°, c = 1 in 1 M HCl
Pf
220-223 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
N[C@@H](CNC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H9N3O3/c5-2(3(8)9)1-7-4(6)10/h2H,1,5H2,(H,8,9)(H3,6,7,10)/t2-/m0/s1
Clé InChI
GZYFIMLSHBLMKF-REOHCLBHSA-N