Principaux documents
861383
Sigma-Aldrich
1,1′-Trimethylenebis(4-formylpyridinium bromide) dioxime
97%
Synonyme(s) :
TMB-4
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H18Br2N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
446.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Pureté
97%
Pf
231 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[Br-].[Br-].O\N=C\c1cc[n+](CCC[n+]2ccc(cc2)\C=N\O)cc1