Principaux documents
860719
Sigma-Aldrich
D-allo-Isoleucine
97%
Synonyme(s) :
(2R,3S)-2-Amino-3-methylpentanoic acid
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH(CH3)CH(NH2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.17
Numéro Beilstein :
1721794
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Activité optique
[α]20/D −38° in 6 M HCl
Pf
291 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC[C@H](C)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5+/m0/s1
Clé InChI
AGPKZVBTJJNPAG-CRCLSJGQSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable