Principaux documents
860425
Sigma-Aldrich
Bromure de myristyltriméthylammonium bromide
99%
Synonyme(s) :
Bromure de trimethyl(tatradécyl)ammonium, Bromure de tétradecyltriméthylammonium
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)13N(Br)(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
336.39
Numéro Beilstein :
3633227
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
99%
Poids mol.
micellar avg mol wt 27,000
Nombre d'agrégation
80
CMC
4-5 mM (20-25°C)
Pf
245-250 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Br-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C17H38N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;/h5-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
CXRFDZFCGOPDTD-UHFFFAOYSA-M
Application
Cationic detergent, antiseptic.
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Mihaela Necula et al.
The Journal of biological chemistry, 282(14), 10311-10324 (2007-02-08)
Alzheimer disease is characterized by the abnormal aggregation of amyloid beta peptide into extracellular fibrillar deposits known as amyloid plaques. Soluble oligomers have been observed at early time points preceding fibril formation, and these oligomers have been implicated as the