Key Documents
858803
Sigma-Aldrich
(2-Naphthoxy)acetic acid, N-hydroxysuccinimide ester
98%
Synonyme(s) :
N-Succinimidyl 2-naphthoxyacetate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H13NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.28
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Niveau de qualité
Pureté
98%
Pf
150-152 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C(COc1ccc2ccccc2c1)ON3C(=O)CCC3=O
Application
Reagent for derivatization of amino acids and peptides.
Conditionnement
Packaged in glass bottles
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable