Principaux documents
858706
Sigma-Aldrich
p-Amino-DL-phenylalanine
97%
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H4CH2CH(NH2)CO2H · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
97%
Pf
255-258 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
O.NC(Cc1ccc(N)cc1)C(O)=O