Principaux documents
858013
Sigma-Aldrich
5′-Acetyl-2′,3′-isopropylideneadenosine
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H19N5O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
349.34
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Pureté
98%
Chaîne SMILES 
CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]2OC(C)(C)O[C@H]12)n3cnc4c(N)ncnc34
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable