Key Documents
856770
Sigma-Aldrich
DL-Alanine β-naphthylamide hydrochloride
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(NH2)CONHC10H7·HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.72
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
98%
Pf
258-260 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl.CC(N)C(=O)Nc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C13H14N2O.ClH/c1-9(14)13(16)15-12-7-6-10-4-2-3-5-11(10)8-12;/h2-9H,14H2,1H3,(H,15,16);1H
Clé InChI
WNLRRMRLNYQNOZ-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par