Documents
855634
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-4-fluoro-DL-phenylalanine
98%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H4CH2CH(NHCOCH3)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Forme
crystals
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
150-153 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(=O)NC(Cc1ccc(F)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H12FNO3/c1-7(14)13-10(11(15)16)6-8-2-4-9(12)5-3-8/h2-5,10H,6H2,1H3,(H,13,14)(H,15,16)
Clé InChI
NRLBRFQYMSTLJK-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable