Documents
855553
Sigma-Aldrich
β-Carotene
95%
Synonyme(s) :
trans-β-Carotene, Provitamin A
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C40H56
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
536.87
Numéro Beilstein :
1917416
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
95%
Pf
178-179 °C (lit.)
λmax
450 nm
478 nm (2nd)
Chaîne SMILES 
CC1=C(\C=C\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(C)\C=C\C2=C(C)CCCC2(C)C)C(C)(C)CCC1
Application
Provitamin A1. Antioxidant in biological systems.
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
R Zamora et al.
The Journal of nutrition, 121(1), 50-56 (1991-01-01)
Five groups of five weanling rats were each fed a Torula yeast-based diet either unsupplemented or supplemented with 30 mg beta-carotene/kg, 30 IU vitamin E/kg, 1 mg selenium/kg or 30 mg coenzyme Q10/kg. Elevated levels of plasma aspartate aminotransferase and