Key Documents
83041
Sigma-Aldrich
Boc-Dab(Fmoc)-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Nα-Boc-Nγ-Fmoc-L-2,4-diaminobutyric acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H28N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
440.49
Numéro Beilstein :
4771583
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Boc
Fmoc
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C24H28N2O6/c1-24(2,3)32-23(30)26-20(21(27)28)12-13-25-22(29)31-14-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,19-20H,12-14H2,1-3H3,(H,25,29)(H,26,30)(H,27,28)/t20-/m0/s1
Clé InChI
MJZDTTZGQUEOBL-FQEVSTJZSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable