Principaux documents
82366
Sigma-Aldrich
3-(tert-Butoxy)propylamine
technical, ≥90% (GC)
Synonyme(s) :
3-Aminopropyl tert-butyl ether
About This Item
Formule linéaire :
(H3C)3COCH2CH2CH2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
technical
Essai
≥90% (GC)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OCCCN
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter