Documents
82340
Sigma-Aldrich
Propylhydrazine oxalate salt
≥98.0% (T)
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2NHNH2 · (COOH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.16
Numéro Beilstein :
3703104
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98.0% (T)
Forme
crystals
Chaîne SMILES 
CCCNN.OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H10N2.C2H2O4/c1-2-3-5-4;3-1(4)2(5)6/h5H,2-4H2,1H3;(H,3,4)(H,5,6)
Clé InChI
ATXLENZWWDUZLH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Tetyana Kobets et al.
Mutation research, 844, 10-24 (2019-07-22)
DNA-damaging activities of twenty-four structurally diverse unsubstituted and substituted cyclic compounds were assessed in embryo-fetal chicken livers. Formation of DNA adducts and strand breaks were measured using the nucleotide 32P-postlabelling (NPL) and comet assays, respectively. Unsubstituted monocyclic benzene, polycyclic fused