Principaux documents
81998
Sigma-Aldrich
(S)-Boc-2-(trifluoromethyl)-β-Homophe-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-3-(Boc-amino)-4-[2-(trifluoromethyl)phenyl]butyric acid, Boc-2-(trifluoromethyl)-L-β-homophenylalanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H20F3NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
347.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC(O)=O)Cc1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C16H20F3NO4/c1-15(2,3)24-14(23)20-11(9-13(21)22)8-10-6-4-5-7-12(10)16(17,18)19/h4-7,11H,8-9H2,1-3H3,(H,20,23)(H,21,22)/t11-/m0/s1
Clé InChI
YQJFIZXCXGBMPB-NSHDSACASA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable