81535
Polystyrene A-Br
suitable for peptide synthesis, extent of labeling: 0.8-1.2 mmol/g Br loading
Synonyme(s) :
(2-Bromoethyl)polystyrene
About This Item
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Pertinence de la réaction
reactivity: nucleophile reactive
Ampleur du marquage
0.8-1.2 mmol/g Br loading
Matrice
crosslinked with 1% DVB
Taille des particules
500-560 μm
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable