81382
Alcool polyvinylique
Mw ~27,000
Synonyme(s) :
Poly(vinyl alcohol)
About This Item
Produits recommandés
Forme
crystals
Poids mol.
Mw ~27,000
Ampleur du marquage
98.0-98.8 mol% hydrolysis
~600 polymerization
Résidus de calcination
≤0.5%
Viscosité
4-5 mPa.s, 4 % in H2O(20 °C)
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
Clé InChI
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available