Key Documents
809810
Sigma-Aldrich
Clodinafop-propargyl-(phenoxy-13C6)
≥98 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C6C11H13ClFNO4
Poids moléculaire :
355.70
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
≥98 atom % 13C
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (CP)
Forme
crystals
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+6
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C#CCOC(C(C)O[13C]([13CH]=[13CH]1)=[13CH][13CH]=[13C]1OC2=C(F)C=C(Cl)C=N2)=O
InChI
1S/C17H13ClFNO4/c1-3-8-22-17(21)11(2)23-13-4-6-14(7-5-13)24-16-15(19)9-12(18)10-20-16/h1,4-7,9-11H,8H2,2H3/i4+1,5+1,6+1,7+1,13+1,14+1
Clé InChI
JBDHZKLJNAIJNC-ANBMRESWSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable