809799
Nicotinamide-2,6,7-13C3-(pyridyl-15N)
≥98 atom %, ≥98% (CP)
Synonyme(s) :
Vitamin B3-2,6,7-13C-(pyridyl-15N)
815,00 $
About This Item
815,00 $
Produits recommandés
Pureté isotopique
13C
15N
≥98 atom %
Niveau de qualité
Essai
≥98% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Couleur
white to off-white
Pf
128 °C
Changement de masse
M+4
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
N[13C](C1=CC=[13CH][15N]=[13CH]1)=O
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)/i3+1,4+1,6+1,8+1
Clé InChI
DFPAKSUCGFBDDF-DNUYGDBSSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Nicotinamide-2,6,7-13C3-(pyridyl-15N) is an isotope of vitamin B3 wherein pyridine nitrogen and C-2, C-6, C-7 pyridine carbons are replaced by 15N7 and 13C6 isotopes, respectively.
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
302.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
150 °C - closed cup