Principaux documents
809756
Sigma-Aldrich
Vitamin D3-25,26,27-13C3 solution
100 μg/mL in ethanol, ≥98 atom % 13C, ≥97% (CP)
1 ML
730,00 $
730,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 ML
730,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C3C24H44O
Poids moléculaire :
387.62
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
730,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
≥98 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
≥97% (CP)
Forme
solution
Concentration
100 μg/mL in ethanol
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Couleur
colorless
Changement de masse
M+3
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C=C1CC[C@H](O)C/C1=C/C=C2C(CC[C@@H]3[C@@H](CCC[13CH]([13CH3])[13CH3])C)[C@]3(C)CCC/2
InChI
1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13-/t21-,24+,25-,26?,27-/m1/s1/i1+1,2+1,19+1
Clé InChI
QYSXJUFSXHHAJI-ZGZAZNHXSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Vitamin D3, also known as cholecalciferol, promotes the absorption of calcium and phosphorus in the body to regulate bone growth. Vitamin D3 is most commonly found in humans and animals and is produced in our skin when exposed to sunlight. It is used to treat and prevent bone disorders (such as rickets, osteomalacia).[1][2]
Vitamin D3-25,26,27-13Cis an isotope of vitamin D3 wherein C-25, C-26, C-27 carbons are replaced by 13C6 isotope.
Application
Vitamin D3-25,26,27-13C3 can be used as an analytical standard for accurate data interpretation in specific biological samples.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
57.2 °F
Point d'éclair (°C)
14 °C
Vitamin D is not directly necessary for bone growth and mineralization
Underwood JL and DeLuca HF
American Journal of Physiology. Endocrinology and Metabolism, 246(6), E493-E498 (1984)
Effect of four monthly oral vitamin D3 (cholecalciferol) supplementation on fractures and mortality in men and women living in the community: randomised double blind controlled trial
Trivedi DP, et al.
BMJ (Clinical Research ed.), 326(7387), 469-469 (2003)