Principaux documents
809012
Sigma-Aldrich
L-Ornithine-13C5,15N2 hydrochloride
98 atom %, 98% (CP)
Synonyme(s) :
2,5-Diaminopentanoic-13C5,15N2 acid hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C5H1215N2O2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.57
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom %
Essai
98% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
bio NMR: suitable
Changement de masse
M+7
Chaîne SMILES 
[15NH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C@H]([15NH2])[13C](O)=O.[H]Cl
InChI
1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1;
Clé InChI
GGTYBZJRPHEQDG-DSNAFDLYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable