807532
Silver nanoplates
resonant wavelength, 550 nm, ~1 mg/mL (in water with 5 mM sodium borate buffer), PVP functionalized
About This Item
Forme
nanoplates
Concentration
~1 mg/mL (in water with 5 mM sodium borate buffer)
resonant wavelength
550 nm
Groupe fonctionnel
PVP
Température de stockage
2-8°C
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable